Orders LinkContactUsLinkComponent
ピペット用バルブ, ランケム
ピペット用バルブ, ランケム
Pipette bulb, small, 5 ml, Red
Catalog # RANKSBPS-4
Supplier:   Transene
ピペット用バルブ, ランケム
Catalog # RANKSBPS-4
Supplier:  Transene
ピペット用バルブ, ランケム
Pipette bulb, small, 5 ml, Red
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
These pipette bulbs are made of silicone.
納品情報: Packet contains 2 small, 2 medium and 1 large pipette bulbs.
Specifications
  • 容量:
    5 ml
  • Colour:
    Red
  • 説明:
    Pipette bulb, small
  • Seq:
    01