Orders LinkContactUsLinkComponent
秤量ボトル、ガラス、Rankem™(ランケム)
40 ml, 60×40 mm
  RANKBW-IC-40
 :   Transene
秤量ボトル、ガラス、Rankem™(ランケム)
  RANKBW-IC-40
 :  Transene
秤量ボトル、ガラス、Rankem™(ランケム)
40 ml, 60×40 mm
1 * 12 items
Weighing bottles with interchangeable stopper, made of borosilicate glass.
  • Ø×H:
    60×40 mm
  • 容量:
    40 ml
  • Seq:
    05