Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom, ナットとフェルール
Valco compatible ferrule
Catalog # HICHHI-519
Supplier:   HICHROM
Avantor® Hichrom, ナットとフェルール
Catalog # HICHHI-519
Supplier:  HICHROM
Avantor® Hichrom, ナットとフェルール
Avantor® Hichrom, ナットとフェルール
Valco compatible ferrule
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
  • Burr and contaminant free
Specifications
  • 説明:
    Valco compatible ferrule
  • Seq:
    22