Orders LinkContactUsLinkComponent
空カラム、 ステンレス製
空カラム、 ステンレス製
Empty steel tube, Semi-preparative, Stainless steel, 10,00 mm, 250 mm
Catalog # HICHEMPTUB-250SP1
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   HICHROM
空カラム、 ステンレス製
Catalog # HICHEMPTUB-250SP1
Supplier:  HICHROM
   Low Manufacturing Impact
空カラム、 ステンレス製
空カラム、 ステンレス製
Empty steel tube, Semi-preparative, Stainless steel, 10,00 mm, 250 mm
Specifications
  • カラム形式:
    Semi-preparative
  • 内径:
    10,00 mm
  • 説明:
    Empty steel tube
  • 長さ:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Column hardware:
    Stainless steel
  • Cat. No.:
    HICHEMPTUB-250SP1
  • Environmental certification:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact