Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

空カラム、 ステンレス製

Analytical, Stainless steel, 4,60 mm, 250 mm
  HICHEMPCOL-250A
   Low Manufacturing Impact
 :   HICHROM
空カラム、 ステンレス製
  HICHEMPCOL-250A
 :  HICHROM
   Low Manufacturing Impact
空カラム、 ステンレス製
空カラム、 ステンレス製

Analytical, Stainless steel, 4,60 mm, 250 mm

 
 
   
1 * 1 items
 
 
  • カラム形式:
    Analytical
  • 内径:
    4,60 mm
  • 長さ:
    250 mm
  • Seq:
    10
  • Column hardware:
    Stainless steel
  • Cat. No.:
    HICHEMPCOL-250A
  • Environmental certification:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact