Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, 作業着、ジップクロージャー、ベーシック
VWR® Basic, 作業着、ジップクロージャー、ベーシック
White, XXL, 112 cm
Catalog # 113-9001
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, 作業着、ジップクロージャー、ベーシック
Catalog # 113-9001
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, 作業着、ジップクロージャー、ベーシック
VWR® Basic, 作業着、ジップクロージャー、ベーシック
White, XXL, 112 cm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 items
Product Details & Documents
These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Zip closure
  • Elastic wrists
  • Raglan sleeves
  • Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
 : 1 piece per bag, 50 bags per case.
Specifications
  • 衣服のサイズ:
    XXL
  • Colour:
    White
  • 長さ:
    112 cm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    113-9001
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory
  • Gender:
    Unisex
  • Pockets:
    Without pockets
  • Closure type:
    Zip closure
  • Weight:
    40 g/m²