Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, モブキャップ、シングルエラスティックベーシック
Red, 530 mm
  113-8853
VWR® Basic, モブキャップ、シングルエラスティックベーシック
  113-8853
VWR® Basic, モブキャップ、シングルエラスティックベーシック
VWR® Basic, モブキャップ、シングルエラスティックベーシック
Red, 530 mm
1 * 1.000 items
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Free from natural rubber latex
  • Single elastic
  • Available in a wide range of colours
Weight: 10 g/m²
 : 100 pieces per bag, 10 bags per case.
  • 直径:
    530 mm
  • Colour:
    Red