Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, スライダージップバッグ
VWR®, スライダージップバッグ
50 µm, 250×350 mm
  129-1200
VWR®, スライダージップバッグ
  129-1200
VWR®, スライダージップバッグ
VWR®, スライダージップバッグ
50 µm, 250×350 mm
1 * 500 items
VWR® slider zip bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
  • Can be used from −10 to +65 °C
  • Do not contain any ingredients of animal origin
Certifications: Manufactured under ISO 9001:2015 standard.
Packaging: 50 pcs/outer bag, 10 outer bags/case.
  • 寸法:
    250×350 mm
  • Seq:
    21
  • 厚さ:
    50 µm