Orders LinkContactUsLinkComponent
Vydac C8, HPLCカラム
Vydac C8, HPLCカラム
Analytical, C8, 5 µm, 4,60 mm, 125 mm
Catalog # VYD-5C8-125D
Supplier:   HICHROM
Vydac C8, HPLCカラム
Catalog # VYD-5C8-125D
Supplier:  HICHROM
Vydac C8, HPLCカラム
Vydac C8, HPLCカラム
Analytical, C8, 5 µm, 4,60 mm, 125 mm
Product Details & Documents
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Specifications
  • カラム形式:
    Analytical
  • 内径:
    4,60 mm
  • 粒子サイズ:
    5 µm
  • 長さ:
    125 mm
  • Seq:
    01
  • Phase:
    C8