Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
Separator on the suction side of the rotary vane pump - separates liquid and particles from the inlet gas (can be installed directly on the inlet flange)
Catalog # 181-7003
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
Catalog # 181-7003
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
Separator on the suction side of the rotary vane pump - separates liquid and particles from the inlet gas (can be installed directly on the inlet flange)
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • 説明:
    Separator on the suction side of the rotary vane pump - separates liquid and particles from the inlet gas (can be installed directly on the inlet flange)
  • Seq:
    02