Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
Oil mist filter complete, 10/16 for RVP pumps, with filter cartridge - direct mounting on the exhaust flange of the pump
  181-7007
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
  181-7007
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
VWR®, ロータリーベーンポンプ用アクセサリー
Oil mist filter complete, 10/16 for RVP pumps, with filter cartridge - direct mounting on the exhaust flange of the pump
1 * 1 items
  • 説明:
    Oil mist filter complete, 10/16 for RVP pumps, with filter cartridge - direct mounting on the exhaust flange of the pump
  • Seq:
    03