Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block without thermometer well, Ø 11,5 mm, 2,0 ml tubes, 15, 30,5 mm, 71,1×46,9×33,0 mm
Catalog # 460-0341
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Catalog # 460-0341
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block without thermometer well, Ø 11,5 mm, 2,0 ml tubes, 15, 30,5 mm, 71,1×46,9×33,0 mm
Specifications
  • 穴の数:
    15
  • 説明:
    Mini block without thermometer well
  • Seq:
    03
  • W×D×H:
    71,1×46,9×33,0 mm
  • 深さ:
    30,5 mm
  • Well size:
    Ø 11,5 mm
  • For:
    2,0 ml tubes