Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block with thermometer well, Ø 11,1 mm, 1,5 ml tubes, 15, 30,5 mm, 71,1×46,9×33,0 mm
  460-0340
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
  460-0340
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block with thermometer well, Ø 11,1 mm, 1,5 ml tubes, 15, 30,5 mm, 71,1×46,9×33,0 mm
1 * 1 items
  • 穴の数:
    15
  • 説明:
    Mini block with thermometer well
  • Seq:
    05
  • W×D×H:
    71,1×46,9×33,0 mm
  • 深さ:
    30,5 mm
  • Well size:
    Ø 11,1 mm
  • For:
    1,5 ml tubes