Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Ø 30,0 mm, 50 ml tubes, 2, 72,4 mm, 71,1×46,9×55,9 mm
Catalog # 460-0343
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Catalog # 460-0343
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Ø 30,0 mm, 50 ml tubes, 2, 72,4 mm, 71,1×46,9×55,9 mm
Specifications
  • 穴の数:
    2
  • 説明:
    Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid
  • Seq:
    08
  • W×D×H:
    71,1×46,9×55,9 mm
  • 深さ:
    72,4 mm
  • Well size:
    Ø 30,0 mm
  • For:
    50 ml tubes