Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Ø 17,1 mm, 15 ml tubes, 4, 72,4 mm, 71,1×46,9×55,9 mm
  460-0342
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
  460-0342
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Ø 17,1 mm, 15 ml tubes, 4, 72,4 mm, 71,1×46,9×55,9 mm
1 * 1 items
  • 穴の数:
    4
  • 説明:
    Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid
  • Seq:
    07
  • W×D×H:
    71,1×46,9×55,9 mm
  • 深さ:
    72,4 mm
  • Well size:
    Ø 17,1 mm
  • For:
    15 ml tubes