Orders LinkContactUsLinkComponent
メスピペットピペット、クラスA
3 ml, ±0,01 ml, Black, 360 mm
  VWRU10546-010
メスピペットピペット、クラスA
  VWRU10546-010
メスピペットピペット、クラスA
メスピペットピペット、クラスA
3 ml, ±0,01 ml, Black, 360 mm
$200.64
1 * 6 items
Borosilicate 3.3 expansion glass, class A.
  • Reusable
  • Colour coded for easy sorting
Calibrated at 20 °C to deliver. These pipettes are unserialised or batch certified.
 : Made from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass and as per ASTM specification E969. Pipettes are colour coded as per ASTM specification E1273.
  • Colour code:
    Black
  • 容量:
    3 ml
  • 長さ:
    360 mm
  • Seq:
    03
  • Tolerance:
    ±0,01 ml