Orders LinkContactUsLinkComponent
メスピペットピペット、クラスA
メスピペットピペット、クラスA
30 ml, ±0,03 ml, Black, 530 mm
  VWRU10546-032
メスピペットピペット、クラスA
  VWRU10546-032
メスピペットピペット、クラスA
メスピペットピペット、クラスA
30 ml, ±0,03 ml, Black, 530 mm
$240.42
1 * 6 items
Borosilicate 3.3 expansion glass, class A.
  • Reusable
  • Colour coded for easy sorting
Calibrated at 20 °C to deliver. These pipettes are unserialised or batch certified.
Certifications: Made from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass and as per ASTM specification E969. Pipettes are colour coded as per ASTM specification E1273.
  • Colour code:
    Black
  • 容量:
    30 ml
  • 長さ:
    530 mm
  • Seq:
    10
  • Tolerance:
    ±0,03 ml