Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
Load-bearing side extension for VisiScope® IT407 and IT417 (order 2 for each side of the stage)
Catalog # 630-2702
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
Catalog # 630-2702
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
Load-bearing side extension for VisiScope® IT407 and IT417 (order 2 for each side of the stage)
Product Details & Documents
Stages, inserts and extensions for inverted microscopes.
Specifications
  • 説明:
    Load-bearing side extension for VisiScope® IT407 and IT417 (order 2 for each side of the stage)
  • Seq:
    310