Orders LinkContactUsLinkComponent
メスピペットピペット、クラスA
メスピペットピペット、クラスA
1 ml, ±0,006 ml, Blue, 315 mm
Catalog # VWRU10546-006
Supplier:   VWR Collection
メスピペットピペット、クラスA
Catalog # VWRU10546-006
Supplier:  VWR Collection
メスピペットピペット、クラスA
メスピペットピペット、クラスA
1 ml, ±0,006 ml, Blue, 315 mm
Price
$104.57
Log in for availability
1 * 6 items
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 expansion glass, class A.
  • Reusable
  • Colour coded for easy sorting
Calibrated at 20 °C to deliver. These pipettes are unserialised or batch certified.
 : Made from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass and as per ASTM specification E969. Pipettes are colour coded as per ASTM specification E1273.
Specifications
  • Colour code:
    Blue
  • 容量:
    1 ml
  • 長さ:
    315 mm
  • Seq:
    01
  • Tolerance:
    ±0,006 ml