Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, アクセサリー
VWR®, アクセサリー
Thermal paper for printer, 57 mm, 50 m, Core ¹/₂"
Catalog # VWRI634-6043
Supplier:   VWR Collection
VWR®, アクセサリー
Catalog # VWRI634-6043
Supplier:  VWR Collection
VWR®, アクセサリー
VWR®, アクセサリー
Thermal paper for printer, 57 mm, 50 m, Core ¹/₂"
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 4 Roll
Specifications
  • 説明:
    Thermal paper for printer, 57 mm, 50 m, Core ¹/₂"
  • Seq:
    11