Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, クリーンルーム用スパイラルノート、
VWR®, クリーンルーム用スパイラルノート、
Cleanroom spiral notebook, latex, 85 gsm, White, Grid, A5
Catalog # 818-0280
Supplier:   VWR Collection
VWR®, クリーンルーム用スパイラルノート、
Catalog # 818-0280
Supplier:  VWR Collection
VWR®, クリーンルーム用スパイラルノート、
VWR®, クリーンルーム用スパイラルノート、
Cleanroom spiral notebook, latex, 85 gsm, White, Grid, A5
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 20 items
Product Details & Documents
These cleanroom spiral notebooks are made of synthetic latex paper.
  • White
  • 100 pages
  • Polypropylene cover
  • Spiral bound
  • 85 gsm
Suitable for cleanroom use.
Specifications
  • Paper size:
    A5
  • Type:
    Grid
  • Colour:
    White
  • 説明:
    Cleanroom spiral notebook, latex, 85 gsm
  • Seq:
    03