Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 作業着、PP、ディスポーザブル
VWR®, 作業着、PP、ディスポーザブル
Blue, XL, 110 cm
  113-8296
VWR®, 作業着、PP、ディスポーザブル
  113-8296
VWR®, 作業着、PP、ディスポーザブル
VWR®, 作業着、PP、ディスポーザブル
Blue, XL, 110 cm
1 * 30 items
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
  • No pockets
  • Bound seams and elasticated wrists
Length for size XL: 1100 mm; 570 mm (sleeves).
Colour: White or blue
Weight: 40 g/m²
  • 衣服のサイズ:
    XL
  • Colour:
    Blue
  • 長さ:
    110 cm
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-8296
  • Garment application:
    Laboratory|Food
  • Pockets:
    Without pockets
  • Closure type:
    Press studs / snaps
  • Weight:
    40 g/m²