Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
White, 3XL
Catalog # 113-8292
Supplier:   VWR Collection
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
Catalog # 113-8292
Supplier:  VWR Collection
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
White, 3XL
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 25 items
Product Details & Documents
Overalls made from non woven PP. Ideal for non critical applications.
  • Tapered collar, long sleeves and legs
  • Bound seams and zip fastening
  • Elasticated waist, wrist and ankles
Density: 40 g/m²
Colour: White
Specifications
  • 衣服のサイズ:
    3XL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    113-8292
  • Model:
    Zip
  • Garment application:
    General Purpose|Industrial
  • Weight:
    40 g/m²