Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし

White, L
  113-8258
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
  113-8258
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし
VWR®, オーバーオール、PP製、フードなし

White, L

 
 
   
1 * 25 items
 

Overalls made from non woven PP. Ideal for non critical applications.

  • Tapered collar, long sleeves and legs
  • Bound seams and zip fastening
  • Elasticated waist, wrist and ankles

Density: 40 g/m²

Colour: White

 
  • 衣服のサイズ:
    L
  • Colour:
    White
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-8258
  • Model:
    Zip
  • Garment application:
    General Purpose|Industrial
  • Weight:
    40 g/m²