Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、

For long hair, White, 510 mm
  113-8253
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
  113-8253
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、

For long hair, White, 510 mm

 
 
   
1 * 100 items
 

Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.

  • With visor (white or blue)
  • Latex-free
  • Available with mesh cap for use with long hair

Weight: 12 g/m².

 : In bags.

 
  • 直径:
    510 mm
  • Colour:
    White
  • 説明:
    For long hair
  • Cat. No.:
    113-8253
  • Garment application:
    Laboratory