Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
Standard, White, 510 mm
Catalog # 113-8251
Supplier:   VWR Collection
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
Catalog # 113-8251
Supplier:  VWR Collection
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
VWR®, バイザー付きブーファントキャップ、PP、
Standard, White, 510 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 items
Product Details & Documents
Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.
  • With visor (white or blue)
  • Latex-free
  • Available with mesh cap for use with long hair
Weight: 12 g/m².
Packaging: In bags.
Specifications
  • 直径:
    510 mm
  • Colour:
    White
  • 説明:
    Standard
  • Cat. No.:
    113-8251
  • Garment application:
    Laboratory