Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
430 mm, 120 m, 15 µm
Catalog # 291-0045
Supplier:   VWR Collection
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
Catalog # 291-0045
Supplier:  VWR Collection
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
430 mm, 120 m, 15 µm
Product Details & Documents
Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
  • Comes in a practical dispenser
  • Available in various widths and thicknesses
  • Roll length to suit various requirements
Ideal for packaging, covering and insulation.
Specifications
  • 幅:
    430 mm
  • 長さ:
    120 m
  • Seq:
    02
  • 厚さ:
    15 µm