Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
280 mm, 120 m, 15 µm
Catalog # 291-0044
Supplier:   VWR Collection
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
Catalog # 291-0044
Supplier:  VWR Collection
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
VWR®, アルミニウムホイルディスペンサー
280 mm, 120 m, 15 µm
Product Details & Documents
Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
  • Comes in a practical dispenser
  • Available in various widths and thicknesses
  • Roll length to suit various requirements
Ideal for packaging, covering and insulation.
Specifications
  • 幅:
    280 mm
  • 長さ:
    120 m
  • Seq:
    01
  • 厚さ:
    15 µm