VWR®, セルストレイナー
Cell strainers, 70 µm pore size, white frame
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
丈夫なナイロンメッシュに等間隔で孔を開けたセルストレーナーは、無菌で使いやすく、初代細胞を素早く分離し、組織から均一な単細胞懸濁液を安定して得るための装置です。分析前に細胞懸濁液や臨床サンプルから塊やゴミを確実に除去し、貴重なフローサイトメトリーやセルソーティングの機器を保護するように設計されています。
- メッシュサイズは3種類、識別しやすいように色分けされています
- ストレーナーのリップが長く、鉗子による無菌的な取り扱いが可能
- 電子線照射による滅菌済みで、すぐに使用できます
- 個別包装
- ほとんどの50mlコニカルチューブにフィット
- DNaseとRNaseを含まず、パイロジェニックではありません
ISO 9001, ISO 13485
: ISO 9001, ISO 13485
Specifications
- 説明:Cell strainers, 70 µm pore size, white frame
- Cat. No.:732-2758
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact