Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, セルストレイナー
VWR®, セルストレイナー
Cell strainers, 40 µm pore size, blue frame
Catalog # 732-2757
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   VWR Collection
VWR®, セルストレイナー
Catalog # 732-2757
Supplier:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, セルストレイナー
VWR®, セルストレイナー
Cell strainers, 40 µm pore size, blue frame
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 items
Product Details & Documents
丈夫なナイロンメッシュに等間隔で孔を開けたセルストレーナーは、無菌で使いやすく、初代細胞を素早く分離し、組織から均一な単細胞懸濁液を安定して得るための装置です。分析前に細胞懸濁液や臨床サンプルから塊やゴミを確実に除去し、貴重なフローサイトメトリーやセルソーティングの機器を保護するように設計されています。
  • メッシュサイズは3種類、識別しやすいように色分けされています
  • ストレーナーのリップが長く、鉗子による無菌的な取り扱いが可能
  • 電子線照射による滅菌済みで、すぐに使用できます
  • 個別包装
  • ほとんどの50mlコニカルチューブにフィット
  • DNaseとRNaseを含まず、パイロジェニックではありません
ISO 9001, ISO 13485
Certifications: ISO 9001, ISO 13485
Specifications
  • 説明:
    Cell strainers, 40 µm pore size, blue frame
  • Cat. No.:
    732-2757
  • Environmental certification:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact