Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, 119, 0,5 ml
  462-0509
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
  462-0509
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, 119, 0,5 ml
1 * 1 items
  • For tubes:
    0,5 ml
  • 穴の数:
    119
  • 説明:
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
  • Seq:
    02