Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, 21, 19 mm
Catalog # 462-0505
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
Catalog # 462-0505
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, 21, 19 mm
Specifications
  • For tube Ø:
    19 mm
  • 穴の数:
    21
  • 説明:
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
  • Seq:
    04