Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、

Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, 48, 10 mm
Catalog # 462-0502
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
Catalog # 462-0502
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、
VWR®, ラック、VLSBシェーキングバス用、

Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, 48, 10 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Specifications
  • For tube Ø:
    10 mm
  • 穴の数:
    48
  • 説明:
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
  • Seq:
    08