Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
200 ml, 65 mm, 125 mm, 150 mm
Catalog # 410-1012
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
Catalog # 410-1012
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
200 ml, 65 mm, 125 mm, 150 mm
Specifications
  • 直径:
    150 mm
  • 内径:
    125 mm
  • 容量:
    200 ml
  • 高さ:
    65 mm
  • Seq:
    13