Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
100 ml, 51 mm, 105 mm, 125 mm
  410-1011
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
  410-1011
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
100 ml, 51 mm, 105 mm, 125 mm
1 * 1 items
Agate.
  • High quality with flawless grinding surface
  • 直径:
    125 mm
  • 内径:
    105 mm
  • 容量:
    100 ml
  • 高さ:
    51 mm
  • Seq:
    11