Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
50 ml, 41 mm, 80 mm, 100 mm
Catalog # 410-1010
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
Catalog # 410-1010
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
50 ml, 41 mm, 80 mm, 100 mm
Specifications
  • 直径:
    100 mm
  • 内径:
    80 mm
  • 容量:
    50 ml
  • 高さ:
    41 mm
  • Seq:
    09