Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
24 ml, 35 mm, 60 mm, 75 mm
Catalog # 410-1009
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
Catalog # 410-1009
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
24 ml, 35 mm, 60 mm, 75 mm
Product Details & Documents
Agate.
  • High quality with flawless grinding surface
Specifications
  • 直径:
    75 mm
  • 内径:
    60 mm
  • 容量:
    24 ml
  • 高さ:
    35 mm
  • Seq:
    06