Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
10 ml, 28 mm, 40 mm, 50 mm
Catalog # 410-1008
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
Catalog # 410-1008
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、浅型
10 ml, 28 mm, 40 mm, 50 mm
Specifications
  • 直径:
    50 mm
  • 内径:
    40 mm
  • 容量:
    10 ml
  • 高さ:
    28 mm
  • Seq:
    03