Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、深型
100 ml, 56 mm, 33 mm, 70 mm, 90 mm
  410-1003
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、深型
  410-1003
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、深型
VWR®, 乳鉢、乳棒付き、深型
100 ml, 56 mm, 33 mm, 70 mm, 90 mm
1 * 1 items
Agate.
  • High quality with flawless grinding surface.
  • 深さ:
    33 mm
  • 直径:
    90 mm
  • 内径:
    70 mm
  • 容量:
    100 ml
  • 高さ:
    56 mm