Orders LinkContactUsLinkComponent
スプーンヘラ, 磁器
195 mm, 1,0 ml
  VWRU89038-208
スプーンヘラ, 磁器
  VWRU89038-208
スプーンヘラ, 磁器
スプーンヘラ, 磁器
195 mm, 1,0 ml
$89.39
1 * 1 items
Chemical-porcelain spatulas feature a spatula on one end and a spoon on the other.
  • High chemical resistance
  • Glazed for added protection
  • 容量:
    1,0 ml
  • 長さ:
    195 mm
  • Seq:
    02