Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌

4 ml, 75 mm, 13 mm, PP, Bulk
Catalog # 216-1166
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌
Catalog # 216-1166
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌

4 ml, 75 mm, 13 mm, PP, Bulk

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.500 items
Specifications
  • 外径:
    13 mm
  • Packed:
    Bulk
  • 容量:
    4 ml
  • 長さ:
    75 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01