Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®

Cleanroom spiral notebook, latex, Ruled, 127×76 mm, 100
  VWRU89041-188
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®
  VWRU89041-188
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®

Cleanroom spiral notebook, latex, Ruled, 127×76 mm, 100

 
 
   
1 * 30 items
 

These spiral-bound notebooks feature latex paper in college-rule or 6,4 mm grid styles. Notebooks have 100 to 200 pages each.

  • Fully recyclable
  • Covers are of semi-transparent, high density polyethylene
 
  • Paper size:
    127×76 mm
  • Type:
    Ruled
  • 説明:
    Cleanroom spiral notebook, latex
  • Seq:
    02
  • No. of pages:
    100