Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マイクロキュベット、石英
Cell, quartz, micro cell, 100 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs
  634-0688
VWR®, マイクロキュベット、石英
  634-0688
VWR®, マイクロキュベット、石英
Cell, quartz, micro cell, 100 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs
1 * 1 items
  • 説明:
    Cell, quartz, micro cell, 100 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs
  • Seq:
    1