Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, スタンダードキュベット
Cell, 20 mm self masking continuous flowthrough quartz cell, beam height 15 mm, 1 pcs
  634-0696
VWR®, スタンダードキュベット
  634-0696
VWR®, スタンダードキュベット
Cell, 20 mm self masking continuous flowthrough quartz cell, beam height 15 mm, 1 pcs
1 * 1 items
  • 説明:
    Cell, 20 mm self masking continuous flowthrough quartz cell, beam height 15 mm, 1 pcs
  • Seq:
    7