Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
25 ml, 0,05 ml, 500 mm, 820 mm, 0,03 ± ml
Catalog # 612-4140
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
Catalog # 612-4140
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
25 ml, 0,05 ml, 500 mm, 820 mm, 0,03 ± ml
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, class AS.
  • Schellbach stripe, stopcock with glass key
  • High contrast blue enamel graduations
  • Batch certificate included
Certifications: DIN EN ISO 385
Specifications
  • 容量:
    25 ml
  • 長さ:
    820 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,03 ± ml
  • Scale length:
    500 mm