Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
White, 3XL
Catalog # 113-1987
Supplier:   VWR Collection
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
Catalog # 113-1987
Supplier:  VWR Collection
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
White, 3XL
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 25 items
Product Details & Documents
These disposable overalls made of PP are suitable for use in non hazardous environments.
  • With hood or collar
  • Zip closure
  • With finger loops
Weight: 40 g/m²
Specifications
  • 衣服のサイズ:
    3XL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    113-1987
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory|Industrial
  • Weight:
    40 g/m²