Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
White, XL
  113-1985
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
  113-1985
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
VWR®, オーバーオール、フードまたはカラー付き
White, XL
1 * 25 items
These disposable overalls made of PP are suitable for use in non hazardous environments.
  • With hood or collar
  • Zip closure
  • With finger loops
Weight: 40 g/m²
  • 衣服のサイズ:
    XL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-1985
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory|Industrial
  • Weight:
    40 g/m²