Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
62 mm, 70 ml, 55 mm
Catalog # 511-0056
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0056
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
62 mm, 70 ml, 55 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    62 mm
  • 容量:
    70 ml
  • Seq:
    04
  • For filter Ø:
    55 mm