Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
334 mm, 10000 ml, 320 mm
Catalog # 511-0075
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0075
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
334 mm, 10000 ml, 320 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    334 mm
  • 容量:
    10000 ml
  • Seq:
    13
  • For filter Ø:
    320 mm