Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
48 mm, 35 ml, 45 mm
Catalog # 511-0055
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0055
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
48 mm, 35 ml, 45 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    48 mm
  • 容量:
    35 ml
  • Seq:
    03
  • For filter Ø:
    45 mm